Få mere at vide
Samariumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11333848
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333848 50 mm 50mm
11313848 10 mm 10mm
11323848 25 mm 25mm
11343848 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11333848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040297.DJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium
Fysisk form Cast Rod
Mængde 50 mm
Analyseprocentområde 99,9 %, metalbaseret basis eksklusive Ta
Emballage Pakket ind Mylar™ under argon