Få mere at vide
Samarium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Artikelnummer. 11323848
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11323848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040297.DH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium rod
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia.
Fysisk form Cast Rod
Mængde 25 mm
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon