Få mere at vide
Samariumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia., 99,9% (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363848
Samariumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia., 99,9% (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363848
100 mm, 100mm
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11363848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040298.DM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 100 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.96g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Samariumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia., 99,9% (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals >