Få mere at vide
Samariumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 15431027
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431027 1 g 1g
15441027 10 g 10g
15451027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012895.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium powder
Farve Sølv
Mængde 1 g
Maskestørrelse −40 Mesh
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Air and moisture sensitive
Form Pulver
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Samarium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Samarium