Få mere at vide
Samarium-stykker, sublimeret dendritisk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11381789
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381789 250 g 250g
11371789 10 g 10g
11361789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012423.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium pieces
Farve Grå
Navn note Sublimeret dendritisk
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%