Få mere at vide
Samariumstykker, 12 mm (0,47 tommer) &ned, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396587
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 11396587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000609.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Packaged in air stable poly bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium pieces
Farve Gray
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Partikelstørrelse 12mm (0.47 in.) & down
Følsomhed Air and moisture sensitive
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%