Få mere at vide
Samarium-stykker, 12 mm (0,47 tommer) & ned, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket i luftstabil polyflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium pieces |
| Farve | Grå |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Poly flaske |
| Partikelstørrelse | 12 mm (0,47 tommer) & Ned |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.9% |