Få mere at vide
Samarium barre/knap,≈ 50,8 mm (2,0 tommer) dia., 99,5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Arylsulfonylchlorider og arylsulfinater reduceres ved en kombination af samarium og titanium(IV)chlorid til fremstilling af diaryldisulfider. Det er en neutronabsorber, dopingmiddel til laserkrystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium ingot/button |
| Navn note | ≈50,8 mm (2,0 tommer) diameter. |
| CAS | 7440-19-9 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈150g/stykke |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Molekylær formel | Sm |
| MDL nummer | MFCD00011233 MFCD00151299 |
| Vis mere |