Få mere at vide
Samarium ingot, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4782104
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11386507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000295.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium
Farve Sølv til grå
Navn note ingot
Udseende Silver Gray solid
Tæthed 7.52 g/cm3
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Emballage Luftstabil polyflaske
Analyseprocentområde 99.9% (REO)