Få mere at vide
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Beskrivelse
Anvendes som katalysator for Baylis-Hillman reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
reaktion.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 597.56 |
| Procent renhed | 98% |