Få mere at vide
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11309116
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11309116
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20253.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
Anvendes som katalysator for Baylis-Hillman reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som katalysator for Baylis-Hillman
reaktion.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52093-28-4
Molekylær formel C3F9O9S3Sm
Molekylvægt (g/mol) 597.55
MDL nummer MFCD00192431
InChI nøgle DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
IUPAC navn samarium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 597.56
Procent renhed 98%