Få mere at vide
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 10782074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782074 1 g Plastflaske 1g
10370524 10 g Plastflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52093-28-4
Molekylær formel C3F9O9S3Sm
Molekylvægt (g/mol) 597.55
MDL nummer MFCD00192431
InChI nøgle DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
SMIL [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn samarium(3+) tritrifluormethansulfonat
Formel vægt 597.57
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.