Få mere at vide
Samarium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049527
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11332558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014601.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13465-58-2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-58-2
MDL nummer MFCD00011236
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 450°C (in -8H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water
Formel vægt 733.00 (588.88 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton