Få mere at vide
Samarium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051148
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 15436335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040567.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13569-60-3 | Cl3H2O13Sm | 466.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-60-3
Molekylær formel Cl3H2O13Sm
Molekylvægt (g/mol) 466.71
MDL nummer MFCD00049769
InChI nøgle ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
IUPAC navn samarium(3+) hydrat triperchlorat
SMIL O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) perchlorate
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
FN nummer UN3211
Formel vægt 556.80 (448.70 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.