Få mere at vide
Samarium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15847910
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15847910 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15847910 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1123210010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) Oxide
Smeltepunkt 2325°C
CAS 12060-58-1
Mængde 10 g
Tæthed 8.347 g/cm3
MDL nummer MFCD00011237
Synonym Samarium(III) oxide, Samarium(III) oxide
Molekylvægt (g/mol) 348.72