Få mere at vide
Samarium(III)oxid, REacton™, 99,998% (metalbasis), REM 100ppm
Artikelnummer. 11371438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371438 100 g 100g
11361438 5 g 5g
11351438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010915.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12060-58-1
Samarium(III)oxid bruges i optisk og infrarødt absorberende glas til at absorbere infrarød stråling. Det finder anvendelse som neutronabsorber i atomkraftreaktorer til at kontrollere reaktionen. Det bruges også som en katalysator til dehydrering af primære alkoholer til aldehyder eller ketoner. Det danner samariumperchlorat, når det behandles med perchlorsyre, som bruges som referencemateriale til at kontrollere bølgelængdeskalaen for et spektrofotometer i området 200 til 500 nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-58-1
MDL nummer MFCD00011237
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) oxide
Smeltepunkt 2300 °C
Navn note REM 100 ppm
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.97
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 348.7
Procent renhed 99.998%
Grad Reacton