Få mere at vide
Samarium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11386278
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11386278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011230.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Samarium(III)oxid bruges i optisk og infrarødt absorberende glas til at absorbere infrarød stråling. Det finder anvendelse som neutronabsorber i atomkraftreaktorer til at kontrollere reaktionen. Det bruges også som en katalysator til dehydrering af primære alkoholer til aldehyder eller ketoner. Det danner samariumperchlorat, når det behandles med perchlorsyre, som bruges som referencemateriale til at kontrollere bølgelængdeskalaen for et spektrofotometer i området 200 til 500 nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-58-1
Molekylær formel Sm2O3
MDL nummer MFCD00011237
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) oxide
Smeltepunkt 2300°C
Farve Violet
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 348.7
Brydningsindeks 1.97
Udseende Off-white powder
Tæthed 8.347g/cm3 at 20°C