Få mere at vide
Samarium(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Samarium(III)oxid bruges i optisk og infrarødt absorberende glas til at absorbere infrarød stråling. Det finder anvendelse som neutronabsorber i atomkraftreaktorer til at kontrollere reaktionen. Det bruges også som en katalysator til dehydrering af primære alkoholer til aldehyder eller ketoner. Det danner samariumperchlorat, når det behandles med perchlorsyre, som bruges som referencemateriale til at kontrollere bølgelængdeskalaen for et spektrofotometer i området 200 til 500 nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2300 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Brydningsindeks | 1.97 |
| Udseende | Off-white pulver |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 348.7 |