Få mere at vide
Samarium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11343348
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343348 50 g 50g
11333348 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036278.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Biokompatibiliteten af naturligt samarium(III)oxid, som tidligere har været brugt til behandling af knoglerelaterede sygdomme, blev bestemt som et første trin i dets vurdering som et knogleimplantatmateriale. Hastigheden og produkterne af de rent heterogene oxidationer af C2H6 (g) og C2H4 (g) på Sm2O3 i nærvær af O2 (g) blev undersøgt i en meget lavtryksstrømningsreaktor ved on-line molekylær strålemassespektrometri, omkring 1000 100 ±K. Samarium(III)oxid bruges i optisk og infrarødt absorberende glas til at absorbere infrarød stråling. Det bruges også som neutronabsorber i kontrolstænger til atomkraftreaktorer. Oxidet katalyserer dehydrering af acykliske primære alkoholer til aldehyder og ketoner. En anden anvendelse involverer fremstilling af andre samariumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-58-1
Molekylær formel Sm2O3
MDL nummer MFCD00011237
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) oxide
Smeltepunkt 2300°C
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 348.7
Brydningsindeks 1.97
Udseende Off-white 3-12mm Sintered Lump