Få mere at vide
Samarium(III)oxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Biokompatibiliteten af naturligt samarium(III)oxid, som tidligere har været brugt til behandling af knoglerelaterede sygdomme, blev bestemt som et første trin i dets vurdering som et knogleimplantatmateriale. Hastigheden og produkterne af de rent heterogene oxidationer af C2H6 (g) og C2H4 (g) på Sm2O3 i nærvær af O2 (g) blev undersøgt i en meget lavtryksstrømningsreaktor ved on-line molekylær strålemassespektrometri, omkring 1000 100 ±K. Samarium(III)oxid bruges i optisk og infrarødt absorberende glas til at absorbere infrarød stråling. Det bruges også som neutronabsorber i kontrolstænger til atomkraftreaktorer. Oxidet katalyserer dehydrering af acykliske primære alkoholer til aldehyder og ketoner. En anden anvendelse involverer fremstilling af andre samariumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2300 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Sintret klump |
| Mængde | 10 g |
| Brydningsindeks | 1.97 |
| Udseende | Off-white 3-12 mm sintret klump |
| Analyseprocentområde | 99,95 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 348.7 |