Få mere at vide
Samarium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.97% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049190
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013176.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14175-03-2
Molekylær formel C6H26O22Sm2
Molekylvægt (g/mol) 750.97
MDL nummer MFCD00150489
InChI nøgle IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) oxalate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Sm2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
IUPAC navn tris(oxalic acid) decahydrate disamarium
Formel vægt 564.78 (Anhydrous)
Procent renhed 99.97%
Grad Reacton