Få mere at vide
Samarium(III) oxalate decahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342558
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014602.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14175-03-2
Molekylær formel C6H26O22Sm2
Molekylvægt (g/mol) 750.97
MDL nummer MFCD00150489
InChI nøgle IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
IUPAC navn oxalic acid;samarium;decahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) oxalate decahydrate
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Sm2(C2O4)3·10H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 744.93 (564.78 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%