Få mere at vide
Samarium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Description
Samarium(III)nitrathydrat anvendes som katalysator i von Pechmann-kondensation til fremstilling af coumariner. Yderligere finder det anvendelse i optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det bruges også som et laboratoriereagens. Ud over dette bruges det i NMR-spektroskopi til spektral opløsning og bruges til dopingformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 78 °C til 79 °C |
| Farve | Gul |
| pH | ∼3 |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 2.375 g/mL |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.