Få mere at vide
Samarium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11376268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376268 5 g 5g
11396268 25 g 25g
11386268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
Samarium(III)nitrathydrat anvendes som katalysator i von Pechmann-kondensation til fremstilling af coumariner. Yderligere finder det anvendelse i optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det bruges også som et laboratoriereagens. Ud over dette bruges det i NMR-spektroskopi til spektral opløsning og bruges til dopingformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-83-6
Molekylær formel H12N3O15Sm
Molekylvægt (g/mol) 444.46
MDL nummer MFCD00149857
InChI nøgle HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMIL O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 78°C to 79°C
Farve Gul
pH ∼3
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetonitrile.
IUPAC navn samarium(3+);trinitrat;hexahydrat
Formel vægt 336.36 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.375 g/mL