Få mere at vide
Samarium(III)nitrathexahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185420 25 g Plastflaske 25g
10279843 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-83-6
Molekylær formel H12N3O15Sm
Molekylvægt (g/mol) 444.46
MDL nummer MFCD00149857
InChI nøgle HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMIL O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) nitrate hexahydrate
Farve Gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Sm(NO3)3·6H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn samarium(3+);trinitrat;hexahydrat
Formel vægt 444.5
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske