Få mere at vide
Samarium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4408156
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11377637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012906.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
Det bruges i NMR-spektroskopi til spektreopløsning og bruges til dopingformål. Det bruges også som et kemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-83-6
Molekylær formel H12N3O15Sm
Molekylvægt (g/mol) 444.46
MDL nummer MFCD00149857
InChI nøgle HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMIL O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 78°C to 79°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetonitrile.
IUPAC navn samarium(3+) hexahydrattrinitrat
Formel vægt 444.45 (336.36 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Yellow crystals
Tæthed 2.375
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.