Få mere at vide
Samarium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Det bruges i NMR-spektroskopi til spektreopløsning og bruges til dopingformål. Det bruges også som et kemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 78°C to 79°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and acetonitrile. |
| IUPAC navn | samarium(3+) hexahydrattrinitrat |
| Formel vægt | 444.45 (336.36 Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |