Få mere at vide
Samarium(III) nitrathexahydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11367637
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367637 100 g 100g
11377637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012906.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444,46 g/mol
Det bruges i NMR-spektroskopi til spektreopløsning og bruges til dopingformål. Det bruges også som et kemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-83-6
Molekylær formel H12N3O15Sm
Molekylvægt (g/mol) 444.46
MDL nummer MFCD00149857
InChI nøgle HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMIL O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 78 °C til 79 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Gule krystaller
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Tæthed 2,375 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og acetonitril.
IUPAC navn samarium(3+);trinitrat;hexahydrat
Formel vægt 444,45 (336,36 Vandfri)