Få mere at vide
Samarium(III)hydroxidhydrat, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Samariumhydroxid (Sm(OH)3) er en vigtig samariumforbindelse med mange potentielle anvendelser inden for elektronik, optik og katalyse. Det bruges som et kemisk mellemprodukt. Det bruges i separations- og prækoncentrationsprocedurerne til bestemmelse af bly ved hjælp af spektrometriske teknikker. Det har specialiserede anvendelser i glas, fosfor, lasere og termoelektriske enheder, og det anvendes hovedsageligt til neutronabsorption.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) hydroxide hydrate |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3262 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and moderately soluble in strong mineral acids. |
| Formel vægt | 201.37 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |