Få mere at vide
Samarium(III)hydroxidhydrat, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338318 5 g 5g
11328318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039512.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20403-06-9 | H3O3Sm | 201.38 g/mol
Samariumhydroxid (Sm(OH)3) er en vigtig samariumforbindelse med mange potentielle anvendelser inden for elektronik, optik og katalyse. Det bruges som et kemisk mellemprodukt. Det bruges i separations- og prækoncentrationsprocedurerne til bestemmelse af bly ved hjælp af spektrometriske teknikker. Det har specialiserede anvendelser i glas, fosfor, lasere og termoelektriske enheder, og det anvendes hovedsageligt til neutronabsorption.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20403-06-9
Molekylær formel H3O3Sm
Molekylvægt (g/mol) 201.38
MDL nummer MFCD00050108
InChI nøgle BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+) trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) hydroxide hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3262
Opløselighedsinformation Soluble in water and moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 201.37 (Anhydrous)
Procent renhed 99%