Få mere at vide
Samarium(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048681
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011226.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III)fluorid bruges som laboratoriereagens i optiske glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det har specialiserede anvendelser i fosfor, lasere og termoelektriske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-24-7
Molekylær formel F3Sm
Molekylvægt (g/mol) 207.36
MDL nummer MFCD00049540
InChI nøgle OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) fluoride
Smeltepunkt 1306°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 207.35
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic