Få mere at vide
Samarium(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326278
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326278 2 g 2g
11306278 10 g 10g
11316278 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011226.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III)fluorid bruges som laboratoriereagens i optiske glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det har specialiserede anvendelser i fosfor, lasere og termoelektriske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-24-7
Molekylær formel F3Sm
Molekylvægt (g/mol) 207.36
MDL nummer MFCD00049540
InChI nøgle OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) fluoride
Smeltepunkt 1306°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 207.35
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic