Få mere at vide
Samarium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049271
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013660.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III)fluorid har specialiserede anvendelser i glas, fosfor, lasere og termoelektriske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-24-7
Molekylær formel F3Sm
Molekylvægt (g/mol) 207.36
MDL nummer MFCD00049540
InChI nøgle OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) fluoride
Smeltepunkt 1306°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 207.35
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic