Få mere at vide
Samarium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050191
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11338707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035804.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Denne forbindelse ved navn Samarium(III)chlorid har få praktiske anvendelser, men bruges i laboratorier til forskning i nye forbindelser af samarium. Samarium(III)chlorid bruges til fremstilling af samariummetal, som har en række anvendelser, især i magneter. Vandfri SmCl3 blandes med natriumchlorid eller calciumchlorid for at give en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Elektrolyse af denne smeltede saltopløsning giver det frie metal. Samarium(III)chlorid kan også bruges som udgangspunkt til fremstilling af andre samariumsalte. Det vandfri chlorid bruges til at fremstille organometalliske forbindelser af samarium, såsom bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride
Smeltepunkt 678°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 256.71
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.46 g/mL at 16°C