Få mere at vide
Samarium(III)chlorid, ultratør, 99,9% (REO)
Produktkod. 11338707
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11338707 2 g 2g
11328707 10 g 10g
11318707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11338707 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 035804.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Denne forbindelse ved navn Samarium(III)chlorid har få praktiske anvendelser, men bruges i laboratorier til forskning i nye forbindelser af samarium. Samarium(III)chlorid bruges til fremstilling af samariummetal, som har en række anvendelser, især i magneter. Vandfri SmCl3 blandes med natriumchlorid eller calciumchlorid for at give en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Elektrolyse af denne smeltede saltopløsning giver det frie metal. Samarium(III)chlorid kan også bruges som udgangspunkt til fremstilling af andre samariumsalte. Det vandfri chlorid bruges til at fremstille organometalliske forbindelser af samarium, såsom bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride
Smeltepunkt 678 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 4,46 g/ml ved 16 °C
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 256.71
Procent renhed 99.9%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.