Få mere at vide
Samarium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Beskrivning
Denne forbindelse ved navn Samarium(III)chlorid har få praktiske anvendelser, men bruges i laboratorier til forskning i nye forbindelser af samarium. Samarium(III)chlorid bruges til fremstilling af samariummetal, som har en række anvendelser, især i magneter. Vandfri SmCl3 blandes med natriumchlorid eller calciumchlorid for at give en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Elektrolyse af denne smeltede saltopløsning giver det frie metal. Samarium(III)chlorid kan også bruges som udgangspunkt til fremstilling af andre samariumsalte. Det vandfri chlorid bruges til at fremstille organometalliske forbindelser af samarium, såsom bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kogepunkt | (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 678°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,8347 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 256.71 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.