Få mere at vide
Samarium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048683
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11336288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011232.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III)chlorid bruges til fremstilling af samariummetal, som har en række anvendelser, især i magneter. I laboratoriet kan Samarium(III)chlorid også bruges som udgangspunkt for fremstilling af andre samariumsalte. Det bruges som infrarødabsorberende glas, lasere, farve-tv-fosfor, magneter, mikrobølgefiltre. Det bruges som katalysator til krakning af råolie og bruges som en legering med kobolt til magneter. Det bruges som neutronfangstmasere og har applikationer i nuklear industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 110°C (in -5H2O)
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 256.71 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic