Få mere at vide
Samarium(III) chloridhydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11346288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346288 100 g 100g
11336288 5 g 5g
11326288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011232.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Samarium(III)chlorid bruges til fremstilling af samariummetal, som har en række anvendelser, især i magneter. I laboratoriet kan Samarium(III)chlorid også bruges som udgangspunkt for fremstilling af andre samariumsalte. Det bruges som infrarødabsorberende glas, lasere, farve-tv-fosfor, magneter, mikrobølgefiltre. Det bruges som katalysator til krakning af råolie og bruges som en legering med kobolt til magneter. Det bruges som neutronfangstmasere og har applikationer i nuklear industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 110 °C (i -5H2O)
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 256,71 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Surt
Følsomhed Hygroskopisk