Få mere at vide
Samarium(III)chloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048682
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11316288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011231.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III)chloridhydrat bruges til fremstilling af samariummetal, som finder anvendelse som magneter. Det kombineres med natriumchlorid for at få en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Ydermere tjener det som en precursor til fremstilling af andre samariumsalte og bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser. Derudover tjener det som en katalysator for hydrogenering og hydrosilylering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 110°C (in -5H2O)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Soluble in water and pyridine.
Formel vægt 256.71 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic