Få mere at vide
Samarium(III) chloridhydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11316288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316288 25 g 25g
11306288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011231.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Samarium(III)chloridhydrat bruges til fremstilling af samariummetal, som finder anvendelse som magneter. Det kombineres med natriumchlorid for at få en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Ydermere tjener det som en precursor til fremstilling af andre samariumsalte og bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser. Derudover tjener det som en katalysator for hydrogenering og hydrosilylering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 110 °C (i -5H2O)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og pyridin.
Formel vægt 256,71 (Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Surt
Følsomhed Hygroskopisk