Få mere at vide
Samarium(III) chloridhydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Samarium(III)chloridhydrat bruges til fremstilling af samariummetal, som finder anvendelse som magneter. Det kombineres med natriumchlorid for at få en eutektisk blanding med lavt smeltepunkt. Ydermere tjener det som en precursor til fremstilling af andre samariumsalte og bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplekser. Derudover tjener det som en katalysator for hydrogenering og hydrosilylering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 110 °C (i -5H2O) |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,8347 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og pyridin. |
| Formel vægt | 256,71 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |