Få mere at vide
Samarium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11413860
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413860 10 g 10g
11423860 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089916.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III)chlorid bruges i laboratorier, fremstilling af samariummetaller. Det vandfri chlorid bruges til at fremstille organometalliske forbindelser af samarium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-82-7
Molekylær formel Cl3Sm
Molekylvægt (g/mol) 256.71
MDL nummer MFCD00011235
InChI nøgle BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Samarium (III) chloride
Smeltepunkt 678°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8347
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 256.71
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.46 g/mL at 16°C