Få mere at vide
Samarium(III)carbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312278 25 g 25g
11302278 5 g 5g
11322278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013177.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-37-3 | C3O9Sm2 | 480.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-37-3
Molekylær formel C3O9Sm2
Molekylvægt (g/mol) 480.74
MDL nummer MFCD00150444
InChI nøgle QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn disamarium(3+) tricarbonat
SMIL [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) carbonate hydrate
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 480.73 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic