Få mere at vide
Samarium(III) bromidhexahydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) bromide hexahydrate |
| Smeltepunkt | >640 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 498,15 (390,06 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |