Få mere at vide
Samarium(III) bromide hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11362558
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362558 25 g 25g
11372558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014603.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-12-9
Molekylær formel Br3H12O6Sm
Molekylvægt (g/mol) 498.162
MDL nummer MFCD00192430
InChI nøgle LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC navn samarium(3+);tribromid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) bromide hexahydrate
Smeltepunkt >640°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 498.15 (390.06 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic