Få mere at vide
Samarium(III)bromidhexahydrat, 99,99 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) bromide hexahydrate |
| Smeltepunkt | >640 °C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 498,15 (390,06 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Følsomhed | Hygroskopisk |