Få mere at vide
Samarium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Samarium Acetate har specialiserede anvendelser i glas, fosfor, lasere og termoelektriske enheder. En anden vigtig anvendelse af Samarium og dets forbindelser er som katalysator og kemisk reagens. En af de vigtigste anvendelser af Samarium er i Samarium-Cobalt magneter. . Disse magneter findes i små motorer, hovedtelefoner og avancerede magnetiske pickupper til guitarer og relaterede musikinstrumenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300°C |
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) acetate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 327.48 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |