Få mere at vide
Samarium(III) 2,4-pentandionathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398588
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398588 5 g 5g
11388588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040665.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64438-53-5 | C15H21O6Sm | 447.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64438-53-5
Molekylær formel C15H21O6Sm
Molekylvægt (g/mol) 447.69
MDL nummer MFCD00792904
InChI nøgle JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;samarium;hydrat
SMIL [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 447.68 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%