Få mere at vide
Samarium(II)iodid, 0,1M opløsning i THF, stabiliseret med Samariumpulver, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386244 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10386244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294991000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 32248-43-4 | I2Sm | 404.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF
Navn note 0.1M solution in THF, Stabilized with samarium powder
CAS 32248-43-4, 109-99-9
Farve Blå-grøn
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Molekylær formel I2Sm
Lineær formel SmI2
MDL nummer MFCD00058873
Flammepunkt −17°C
Merck Index 15, 8486
Molekylvægt (g/mol) 404.17
Formel vægt 404.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M, exact strength on the certificate of analysis
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.922
Tæthed 0.9220g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF, stabilized with Samarium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.