Få mere at vide
Samariumfolie, 1,0 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11396199
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396199 50 x 50 mm Hver
11349288 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043217.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150,36 g/mol
Anvendes i kontrolstave i atomreaktorer, som katalysator i organisk kemi, et pyroforisk metal i lettere flintsten og en kerne i kulbue-lampe-elektroder. Bruges også i legeringer med kobolt til at lave stærke permanente magneter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium foil
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈4,9g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%